Print…
1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethylene Sulphite, Glycol sulphite
D2977-25G D2977-5G
TCIAD2977-25GEA 37 EUR
TCIAD2977-25G TCIAD2977-5G
1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide ≥98.0% (por GC)
1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide
Fórmula: C₂H₄O₃S
Peso Molecular: 108.11 g/mol
Ponto de ebulição: 172°C
Ponto de Inflamação: 114°C
Número MDL : MFCD00005354
Número CAS: 3741-38-6
EINECS: 223-131-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %