Print…
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
1.15228.0025EA 91.3 EUR
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid, Millipore®
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
Fórmula: C₆H₁₅NO₅S
Ponto de ebulição: 405 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 152…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007533
Número CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5