Print…
N,N-Diethyl-2,3-dimethylbenzamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N,N-Diethyl-o-xylene-3-carboxamide
D2956-25G D2956-5G
TCIAD2956-25GEA 151 EUR
TCIAD2956-25G TCIAD2956-5G
N,N-Diethyl-2,3-dimethylbenzamide ≥98.0% (por GC)
N,N-Diethyl-2,3-dimethylbenzamide
Fórmula: C₁₃H₁₉NO
Número MDL : MFCD06797096
Número CAS: 57806-76-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %