Print…
(2,4-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Triphenyl(2,4-dichlorobenzyl)phosphonium Chloride
D2907-25G D2907-5G
TCIAD2907-25GEA 90 EUR
TCIAD2907-25G TCIAD2907-5G
(2,4-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(2,4-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Fórmula: C₂₅H₂₀Cl₃P
Ponto de Fusão: 249°C
Número MDL : MFCD00031641
Número CAS: 2492-23-1
EINECS: 219-659-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %