Print…
4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [2,2'-Bipyridine]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bipyridine
D2892-1G D2892-200MG
TCIAD2892-1GEA 180 EUR
TCIAD2892-1G TCIAD2892-200MG
4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₀H₁₀N₄
Peso Molecular: 186.22 g/mol
Número MDL : MFCD08704188
Número CAS: 18511-69-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %