Print…
Nickel diethyldithiocarbamate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bis(diethyldithiocarbamato)nickel, Diethyldithiocarbamic Acid Nickel Salt
D2879-25G D2879-500G
TCIAD2879-25GEA 16 EUR
TCIAD2879-25G TCIAD2879-500G
Nickel diethyldithiocarbamate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Nickel diethyldithiocarbamate
Fórmula: C₅H₁₁NS₂
Peso Molecular: 355.22 g/mol
Número MDL : MFCD00137706
Número CAS: 14267-17-5
EINECS: 238-157-4
Encomendar
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %