Print…
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
391334-100 391334-25
391334-100EA 334 EUR
391334-100 391334-25
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid, Millipore®
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
Fórmula: C₆H₁₅NO₅S
Peso Molecular: 213.25 g/mol
Ponto de ebulição: 405
Ponto de Fusão: 152…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007533
Número CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5