Print…
3,7-Dithia-1,9-nonanedithiol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2852-1G D2852-5G
TCIAD2852-1GEA 131 EUR
TCIAD2852-1G TCIAD2852-5G
3,7-Dithia-1,9-nonanedithiol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3,7-Dithia-1,9-nonanedithiol
Fórmula: C₇H₁₆S₄
Número MDL : MFCD00506918
Número CAS: 25676-62-4
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %