Print…
8-Dimethylamino-1-octanol ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2846-1G D2846-5G
TCIAD2846-1GEA 68 EUR
TCIAD2846-1G TCIAD2846-5G
8-Dimethylamino-1-octanol ≥93.0% (por GC)
8-Dimethylamino-1-octanol
Fórmula: C₁₀H₂₃NO
Número MDL : MFCD03701100
Número CAS: 29823-87-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %