Print…
(S)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
D2838-1G D2838-5G
TCIAD2838-1GEA 210 EUR
TCIAD2838-1G TCIAD2838-5G
(S)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (por HPLC)
(S)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthyl
Fórmula: C₂₂H₁₈
Peso Molecular: 282.39 g/mol
Número MDL : MFCD00048075
Número CAS: 32587-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6edfa333b36d6aa3a77b2e5f09afffd812540b7d&vid=6edfa333b36d6aa3a77b2e5f09afffd812540b7d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (C=0.5, EtOH (95%))