Print…
(R)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthalene
D2837-1G D2837-5G
TCIAD2837-1GEA 212 EUR
TCIAD2837-1G TCIAD2837-5G
(R)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (por HPLC)
(R)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthyl
Fórmula: C₂₂H₁₈
Peso Molecular: 282.39 g/mol
Número MDL : MFCD00048075
Número CAS: 19634-89-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 81.0 to 86.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -20.0 deg (C=0.5, EtOH (95%))