Print…
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
D2836-25G D2836-100G
TCIAD2836-25GEA 21 EUR
TCIAD2836-25G TCIAD2836-100G
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Peso Molecular: 143.19 g/mol
Ponto de ebulição: 136°C
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00144269
Número CAS: 924-99-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57f5e40f7d62e9047e28896eb442fd80c61378f5&vid=57f5e40f7d62e9047e28896eb442fd80c61378f5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %