Print…
4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D2816-5G D2816-1G
TCIAD2816-5GEA 155 EUR
TCIAD2816-5G TCIAD2816-1G
4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoic acid
Fórmula: C₂₂H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 340.38 g/mol
Número MDL : MFCD00999654
Número CAS: 5496-35-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %