Print…
trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-ol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (E)-1,3-Diphenylprop-2-en-1-ol
D2808-25G D2808-5G
TCIAD2808-25GEA 288 EUR
TCIAD2808-25G TCIAD2808-5G
trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-ol ≥97.0% (por GC)
trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-ol
Fórmula: C₁₅H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00239426
Número CAS: 62668-02-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C