Print…
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2805-25ML D2805-5ML
TCIAD2805-25MLEA 380 EUR
TCIAD2805-25ML TCIAD2805-5ML
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Fórmula: C₈H₁₅NO
Peso Molecular: 141.21 g/mol
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD00671356
Número CAS: 10575-25-4
EINECS: 234-163-6
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %