Print…
2,5-Dichloroamylamine hydrochloride ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2797-25G D2797-500G
TCIAD2797-25GEA 27 EUR
TCIAD2797-25G TCIAD2797-500G
2,5-Dichloroamylamine hydrochloride ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
2,5-Dichloroamylamine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁Cl₂N
Ponto de Fusão: 160°C
Número MDL : MFCD00012877
Número CAS: 62922-45-6
EINECS: 263-758-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C