Print…
1-Dimethylamino-2-propyne ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2794-25ML D2794-5ML
TCIAD2794-25MLEA 322 EUR
TCIAD2794-25ML TCIAD2794-5ML
1-Dimethylamino-2-propyne ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Dimethylamino-2-propyne
Fórmula: C₅H₉N
Ponto de Inflamação: –7°C
Número MDL : MFCD00008575
Número CAS: 7223-38-3
EINECS: 230-620-9
UN: 2733
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 4.0 %