Print…
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate ≥95.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-(Dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionic Acid Ethyl Ester
D2782-1G D2782-5G
TCIAD2782-1GEA 97 EUR
TCIAD2782-1G TCIAD2782-5G
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate ≥95.0% (por base de azoto total)
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate
Fórmula: C₉H₁₇F₂NO₃
Peso Molecular: 225.24 g/mol
Ponto de ebulição: 62°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00722253
Número CAS: 141546-96-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %