Print…
Dibenzo[b,e][1,4]dioxine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dibenzo-p-dioxine
D2776-1G D2776-5G
TCIAD2776-1GEA 106 EUR
TCIAD2776-1G TCIAD2776-5G
Dibenzo[b,e][1,4]dioxine ≥99.0% (por GC)
Dibenzo[b,e][1,4]dioxine
Fórmula: C₁₂H₈O₂
Número MDL : MFCD00022282
Número CAS: 262-12-4
EINECS: 205-974-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency