Print…
Ethyl-5,6-dichloronicotinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2772-25G D2772-5G
TCIAD2772-25GEA 425 EUR
TCIAD2772-25G TCIAD2772-5G
Ethyl-5,6-dichloronicotinate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-5,6-dichloronicotinate
Fórmula: C₈H₇Cl₂NO₂
Número MDL : MFCD03093627
Número CAS: 401566-69-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency