Print…
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic Acid
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dihydroxy-p-toluic Acid
D2770-25G D2770-5G
TCIAD2770-25GEA 274 EUR
TCIAD2770-25G TCIAD2770-5G
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic Acid
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₄
Número MDL : MFCD00184686
Número CAS: 480-67-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %