Print…
4,4'-Diiodo-3,3'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4'-Diiodo-3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl
D2759-25G D2759-5G
TCIAD2759-25GEA 650 EUR
TCIAD2759-25G TCIAD2759-5G
4,4'-Diiodo-3,3'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4,4'-Diiodo-3,3'-dimethylbiphenyl
Fórmula: C₁₄H₁₂I₂
Número MDL : MFCD04038414
Número CAS: 7583-27-9
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C