Print…
3-Hydroxytyrosol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, Hydroxytyrosol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenethyl Alcohol
D2756-1G D2756-5G
TCIAD2756-1GEA 172 EUR
TCIAD2756-1G TCIAD2756-5G
3-Hydroxytyrosol ≥98.0% (por GC)
3-Hydroxytyrosol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Número MDL : MFCD01320529
Número CAS: 10597-60-1
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %