Print…
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
D2751-1G D2751-5G
TCIAD2751-1GEA 69 EUR
TCIAD2751-1G TCIAD2751-5G
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer ≥95.0% (por análise titulométrica)
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Fórmula: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
Número MDL : MFCD00064793
Número CAS: 52462-29-0
EINECS: 435-530-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %