Print…
3,4-Dimethoxythiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D2728-1G D2728-5G
TCIAD2728-1GEA 41 EUR
TCIAD2728-1G TCIAD2728-5G
3,4-Dimethoxythiophene ≥98.0% (por GC)
3,4-Dimethoxythiophene
Fórmula: C6H8O2S
Peso Molecular: 144.19 g/mol
Ponto de Inflamação: 107°C
Número MDL : MFCD01096546
Número CAS: 51792-34-8
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %