Print…
4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Diphenyl)bis(4-hydroxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxyphenyl)diphenylmethane
D2711-25G D2711-5G
TCIAD2711-25GEA 184 EUR
TCIAD2711-25G TCIAD2711-5G
4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane
Fórmula: C₂₅H₂₀O₂
Peso Molecular: 352.43 g/mol
Número MDL : MFCD00045785
Número CAS: 1844-01-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency