Print…
(+)-Dipivaloyl-D-tartaric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
D2702-1G D2702-5G
TCIAD2702-1GEA 27 EUR
TCIAD2702-1G TCIAD2702-5G
(+)-Dipivaloyl-D-tartaric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(+)-Dipivaloyl-D-tartaric acid
Fórmula: C₁₄H₂₂O₈
Número MDL : MFCD00015634
Número CAS: 76769-55-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C