Print…
(-)-Dipivaloyl-L-tartaric acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D2686-25G D2686-5G
TCIAD2686-25GEA 199 EUR
TCIAD2686-25G TCIAD2686-5G
(-)-Dipivaloyl-L-tartaric acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(-)-Dipivaloyl-L-tartaric acid
Fórmula: C₁₄H₂₂O₈
Número MDL : MFCD00066535
Número CAS: 65259-81-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C