Print…
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid 99+% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
172580250 172581000 172585000
ACRO172580250EA 32.8 EUR
ACRO172580250 ACRO172581000 ACRO172585000
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid 99+% para bioquímica
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
Fórmula: C₆H₁₅NO₅S
Peso Molecular: 213.25 g/mol
Ponto de ebulição: 405
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007533
Número CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (100°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.080
Titration with CHA ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm