Print…
3,5-Di-tert-butylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (3,5-Di-tert-butylphenyl)methanol
D2652-1G D2652-5G
TCIAD2652-1GEA 63 EUR
TCIAD2652-1G TCIAD2652-5G
3,5-Di-tert-butylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
3,5-Di-tert-butylbenzyl alcohol
Fórmula: C₁₅H₂₄O
Número MDL : MFCD03844785
Número CAS: 77387-57-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C