Print…
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2649-25G D2649-500G D2649-100G
TCIAD2649-25GEA 16 EUR
TCIAD2649-25G TCIAD2649-500G TCIAD2649-100G
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol ≥97.0% (por GC)
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol
Fórmula: C₆H₁₄O₂S₂
Ponto de ebulição: 86°C
Ponto de Inflamação: 132°C
Número MDL : MFCD00015873
Número CAS: 14970-87-7
EINECS: 239-044-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric back titration) min. 95.0 %