Print…
(-)-Diacetyl-D-tartaric anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2645-25G D2645-5G
TCIAD2645-25GEA 159 EUR
TCIAD2645-25G TCIAD2645-5G
(-)-Diacetyl-D-tartaric anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
(-)-Diacetyl-D-tartaric anhydride
Fórmula: C₈H₈O₇
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02093461
Número CAS: 70728-23-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -93.0 to -98.0 deg (C=0.5, CHCl3)