Print…
2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D2634-25G D2634-5G
TCIAD2634-25GEA 231 EUR
TCIAD2634-25G TCIAD2634-5G
2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidine hydrochloride
Fórmula: C₄H₆N₄O₂
Número MDL : MFCD00082893
Número CAS: 56830-58-1
Encomendar
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %