Print…
Diethylene glycol monovinyl ether ≥96.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Vinyl Carbitol, 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) vinyl ether, 2-(2-(Vinyloxy)ethoxy)ethanol
Estabilização: Estabilizado com hidróxido de potássio
D2623-25ML D2623-500ML D2623-100ML
TCIAD2623-25MLEA 17 EUR
TCIAD2623-25ML TCIAD2623-500ML TCIAD2623-100ML
Diethylene glycol monovinyl ether ≥96.0% (por GC) estabilizada
Diethylene glycol monovinyl ether
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 96°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00192027
Número CAS: 929-37-3
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %