Print…
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2604-1G D2604-5G
TCIAD2604-1GEA 280 EUR
TCIAD2604-1G TCIAD2604-5G
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Fórmula: C₈H₁₂Cl₂Pd
Número MDL : MFCD00012412
Número CAS: 12107-56-1
EINECS: 235-161-8
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %