Print…
2,2'-Dinitrodibenzyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2602-25G D2602-5G
TCIAD2602-25GEA 214 EUR
TCIAD2602-25G TCIAD2602-5G
2,2'-Dinitrodibenzyl ≥98.0% (por GC)
2,2'-Dinitrodibenzyl
Fórmula: C₁₄H₁₂N₂O₄
Número MDL : MFCD00024296
Número CAS: 16968-19-7
EINECS: 241-043-7