Print…
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (+)-2,3-O-Isopropylidene-D-glyceric Acid Methyl Ester, (R)-Methyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate, (+)-Methyl 2,3-O-Isopropylidene-D-glycerate, (R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester
D2562-25G D2562-5G
TCIAD2562-25GEA 240 EUR
TCIAD2562-25G TCIAD2562-5G
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Inflamação: 75°C
Número MDL : MFCD00066527
Número CAS: 52373-72-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +12.0 deg (neat)