Print…
Ethoxydiphenylphosphine ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diphenylphosphinous Acid Ethyl Ester
D2558-25G D2558-5G
TCIAD2558-25GEA 102 EUR
TCIAD2558-25G TCIAD2558-5G
Ethoxydiphenylphosphine ≥93.0% (por análise titulométrica)
Ethoxydiphenylphosphine
Fórmula: C₁₄H₁₅OP
Peso Molecular: 230.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009087
Número CAS: 719-80-2
EINECS: 211-951-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %