(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
(S)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate, L-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol 3-(p-Toluenesulphonate)
D2550-1G
D2550-5G
TCIAD2550-1GEA
107
EUR
TCIAD2550-1G
TCIAD2550-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate
Fórmula:
C₁₃H₁₈O₅S Peso Molecular: 286.34 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00063234 Número CAS: 23735-43-5 |
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +7.0 to +8.0 deg (C=2, DMF) |