Print…
Dodecanedioyl dichloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2544-25G D2544-5G
TCIAD2544-25GEA 133 EUR
TCIAD2544-25G TCIAD2544-5G
Dodecanedioyl dichloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Dodecanedioyl dichloride
Fórmula: C₁₂H₂₀Cl₂O₂
Número MDL : MFCD00012243
Número CAS: 4834-98-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %