Print…
(2-Butoxyethoxy)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2491-25G D2491-5G
TCIAD2491-25GEA 273 EUR
TCIAD2491-25G TCIAD2491-5G
(2-Butoxyethoxy)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(2-Butoxyethoxy)acetic acid
Fórmula: C₈H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 141°C
Número MDL : MFCD01105178
Número CAS: 82941-26-2
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %