Print…
Diphenylphosphinic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2484-1G D2484-5G
TCIAD2484-1GEA 184 EUR
TCIAD2484-1G TCIAD2484-5G
Diphenylphosphinic anhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Diphenylphosphinic anhydride
Fórmula: C₂₄H₂₀O₃P₂
Peso Molecular: 418.37 g/mol
Número MDL : MFCD01112176
Número CAS: 5849-36-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 146.0 deg-C