Print…
3-Dimethylamino-2-methyl-2-propenal ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2483-25G D2483-5G
TCIAD2483-25GEA 319 EUR
TCIAD2483-25G TCIAD2483-5G
3-Dimethylamino-2-methyl-2-propenal ≥97.0% (por GC)
3-Dimethylamino-2-methyl-2-propenal
Fórmula: C₆H₁₁NO
Número MDL : MFCD00075471
Número CAS: 19125-76-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %