Print…
4-(Dimethylamino)phenyldiphenylphosphine ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Dimethylamino)triphenylphosphine, 4-(Diphenylphosphino)-N,N-dimethylaniline
D2478-1G D2478-5G
TCIAD2478-1GEA 31 EUR
TCIAD2478-1G TCIAD2478-5G
4-(Dimethylamino)phenyldiphenylphosphine ≥95.0% (por GC)
4-(Dimethylamino)phenyldiphenylphosphine
Fórmula: C₂₀H₂₀NP
Número MDL : MFCD00192068
Número CAS: 739-58-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C