Print…
DSP (Dithiobis(succinimidyl propionate)) ≥97.0% (por base de nitrogênio total) reagente de reticulação
Fornecedor: TCI
Atenção
D2473-1G D2473-5G D2473-200MG
TCIAD2473-1GEA 131 EUR
TCIAD2473-1G TCIAD2473-5G TCIAD2473-200MG
DSP (Dithiobis(succinimidyl propionate)) ≥97.0% (por base de nitrogênio total) reagente de reticulação
DSP (Dithiobis(succinimidyl propionate))
Fórmula: C₁₄H₁₆N₂O₈S₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042045
Número CAS: 57757-57-0
EINECS: 260-931-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 133.0 deg-C