Print…
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
D2438-1G D2438-5G
TCIAD2438-1GEA 69 EUR
TCIAD2438-1G TCIAD2438-5G
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Fórmula: C₁₃H₂₄O₆
Número MDL : MFCD00671525
Número CAS: 21339-47-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %