Print…
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2427-25G D2427-500G D2427-100G
TCIAD2427-25GEA 34 EUR
TCIAD2427-25G TCIAD2427-500G TCIAD2427-100G
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine
Fórmula: C₆H₈N₂O
Número MDL : MFCD00006072
Número CAS: 108-79-2
EINECS: 203-617-5
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 204.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency