Print…
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dichloro-5,8-dihydroxynaphthalene-1,4-dione
D2421-1G D2421-5G
TCIAD2421-1GEA 150 EUR
TCIAD2421-1G TCIAD2421-5G
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone
Fórmula: C₁₀H₄Cl₂O₄
Peso Molecular: 259.04 g/mol
Número MDL : MFCD00075261
Número CAS: 14918-69-5
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C