Print…
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (5,6-Dichloropyridin-3-yl)methanol, 2,3-Dichloro-5-hydroxymethylpyridine, 5,6-Dichloronicotinyl Alcohol
D2402-1G D2402-5G
TCIAD2402-1GEA 102 EUR
TCIAD2402-1G TCIAD2402-5G
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol ≥96.0% (por GC)
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol
Fórmula: C₆H₅Cl₂NO
Número MDL : MFCD00671515
Número CAS: 54127-30-9
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C