Print…
16-Doxylstearic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação) radical livre
Fornecedor: TCI
D2399-100MG D2399-25MG
TCIAD2399-100MGEA 504 EUR
TCIAD2399-100MG TCIAD2399-25MG
16-Doxylstearic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação) radical livre
16-Doxylstearic acid
Fórmula: C₂₂H₄₂NO₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00010066
Número CAS: 53034-38-1
Encomendar
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 60.0 deg-C